Learn More
Heptafluorobutirato de metilo, TRC
Código de producto. 30481531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30481531 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30481531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM0102855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl Heptafluorobutyrate
CAS 356-24-1
Fórmula molecular C5 H3 F7 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester (ACI), Butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester (9CI), Butyric acid, heptafluoro-, methyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-butyric acid methyl ester, Heptafluorobutyric acid methyl ester, Methyl heptafluorobutanoate, Methyl heptafluorobutyrate, Methyl perfluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate, Perfluorobutanoic acid-methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3F7O2/c1-14-2(13)3(6,7)4(8,9)5(10,11)12/h1H3
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Metil 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato
Peso molecular (g/mol) 228.065
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.002