Learn More
Heptafluorobutirato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11437847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437847 50 g 50 g
11427847 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16522.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-24-1
Fórmula molecular C5H3F7O2
Peso molecular (g/mol) 228.066
Número MDL MFCD00000433
Clave InChI MRPUVAKBXDBGJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl heptafluorobutyrate, methyl heptafluorobutanoate, methyl perfluorobutyrate, methylheptafluorobutyrate, butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester, heptafluorobutyric acid methyl ester, butyric acid, heptafluoro-, methyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester, heptafluorobutyryl methyl ester, methyl perfluorbutanoate
PubChem CID 67741
Nombre IUPAC Metil 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato
SMILES COC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl heptafluorobutyrate
Punto de fusión -86°C
Densidad 1.472
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.293
Cantidad 50 g
Beilstein 1792131
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.06
Porcentaje de pureza 98%