Learn More
Heptafluorobutirato de metilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11427847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11427847 10 g 10 g
11437847 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11427847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356-24-1
Fórmula molecular C5H3F7O2
Peso molecular (g/mol) 228.066
Número MDL MFCD00000433
Clave InChI MRPUVAKBXDBGJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl heptafluorobutyrate, methyl heptafluorobutanoate, methyl perfluorobutyrate, methylheptafluorobutyrate, butanoic acid, heptafluoro-, methyl ester, heptafluorobutyric acid methyl ester, butyric acid, heptafluoro-, methyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, methyl ester, heptafluorobutyryl methyl ester, methyl perfluorbutanoate
PubChem CID 67741
Nombre IUPAC Metil 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato
SMILES COC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl heptafluorobutyrate
Punto de fusión -86°C
Densidad 1.472
Punto de ebullición 80°C to 81°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.293
Cantidad 10 g
Beilstein 1792131
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.06
Porcentaje de pureza 98%