Learn More
Heptadecanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptadecanoic acid-methyl ester |
| CAS | 1731-92-6 |
| Fórmula molecular | C18 H36 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Heptadecanoic acid-methyl ester, Heptadecanoic Acid Methyl Ester, Heptadecanoic acid','methyl ester (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), A 27667, Margaric acid methyl ester, Methyl heptadecanoate, Methyl margarate, NSC 97364 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | heptadecanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.2715 |