Learn More
Heptadecanoato de metilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 17740649 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17740649 5 g 5 g
17730649 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17740649 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469300050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Vector alfa METHYLHEPTADECANOATE
Nombre del producto químico o material Methyl heptadecanoate
CAS 1731-92-6
Punto de fusión 29°C to 30°C
Color Incoloro o blanco amarillento
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Conforms
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18 H36 O2
Número MDL 00009001
Cantidad 5 g
Sinónimo Methyl margarate
Peso molecular (g/mol) 284.48
Forma física Liquid or Powder