Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde metilo, sal de cloruro de cinc, puro, certificado
Código de producto. 10045750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10045750 25 g Frasco de vidrio 25 g
11996921 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10045750 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 414380250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7114-03-6 | C27H35BrClN3·xZnCl2 | 653.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7114-03-6
Fórmula molecular C27H35BrClN3·xZnCl2
Peso molecular (g/mol) 653.23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Green, zinc chloride salt
Punto de fusión 233.0°C
Color Marrón-rojo o verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,6082
Sinónimo C.I. 42590, Ethyl Green, zinc chloride salt
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L (20°C)
Clave InChI ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Nombre IUPAC cinc;[4-[[4-(dimetilamino)fenilo]-(4-dimetilazaniolidenociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]fenilo]-etil-dimetilazanio;bromuro;tricloruro
PubChem CID 131675247
Formula Weight (peso de la fórmula) 653.23
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Green, zinc chloride salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-(dimethylimi nio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-Nethyl-N,N-dime