Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de metilo, cloruro de zinc
Descripción
Methyl Green is a DNA stain used as a tracking dye in acid buffers for electrophoresis. It helps differentiate bacteria and is also a tissue stain for nucleoli and mitochondria in tissues. It is used with Bismarck Brown frequently.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El verde de metilo es una tinción de ADN utilizada como colorante de seguimiento en tampones ácidos para electroforesis. Ayuda a diferenciar las bacterias y también es una tinción de tejido para los nucleolos y las mitocondrias en los tejidos. Se utiliza a menudo con tinción marrón Bismarck.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol o metanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Green, zinc chloride |
| Punto de fusión | >300°C |
| Beilstein | 3914106 |
| Color | Verde |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol or methanol |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 653.24 |
Seguridad y manipulación
- Methyl Green, zinc chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride