Learn More
Verde de metilo, 5 g, MP Biomedicals
Código de producto. 17522625 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17522625 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17522625 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04806404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.65€
    57.75€ / 5 g
    Ahorro 2.90€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
La tinción de ADN 7114-03-6 es útil como colorante de seguimiento en tampones ácidos.También puede realizar un seguimiento del ADN nativo en algunos sistemas neutros
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Green
CAS 7114-03-6
Fórmula molecular C27H35Cl4N3Zn
Clave InChI ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Nombre IUPAC cinc;[4-[[4-(dimetilamino)fenilo]-(4-dimetilazaniolidenociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]fenilo]-etil-dimetilazanio;bromuro;tricloruro
Peso molecular (g/mol) 608.78
PubChem CID 131675247
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl Green
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl green