Learn More
Verde de metilo, 25 g, MP Biomedicals
Código de producto. 11441622 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11441622 25 g
1 options
Código de producto. 11441622 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04806408
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
La tinción de ADN 7114-03-6 es útil como colorante de seguimiento en tampones ácidos.También puede realizar un seguimiento del ADN nativo en algunos sistemas neutros
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Green
CAS 7114-03-6
Fórmula molecular C27H35Cl4N3Zn
Color Verde
Cantidad 25 g
Clave InChI ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
Nombre IUPAC cinc;[4-[[4-(dimetilamino)fenilo]-(4-dimetilazaniolidenociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]fenilo]-etil-dimetilazanio;bromuro;tricloruro
Peso molecular (g/mol) 608.78
PubChem CID 131675247
Porcentaje de pureza 88%
Grado Tinte Biológico Certificado