Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde de metilo, solución acuosa al 0,1 % p/v
Código de producto. 15461827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15461827 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15461827 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 042747.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Green
CAS 14855-76-6
Concentración 0.1% w/v aq. soln.
Fórmula molecular C27H35BrClN3
Número MDL MFCD00036449
Índice Merck 14,6082
Sinónimo C.I. 42590; Ethyl Green
Clave InChI IDAQSADEMXDTKN-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Br-]
Nombre IUPAC [4-[4-(dimetilamino)fenil]-(4-dimetilazaniumylideneciclohexa-2,5-dien-1-ylidene)metil]fenil]-etil-dimetilazanium; bromuro; cloruro
Peso molecular (g/mol) 516.952
PubChem CID 84671
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.95
Olor Odorless
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido