Learn More
Glicolato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11965081 100 g Frasco de vidrio 100 g
10771442 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414371000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-35-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Clave InChI GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
Nombre IUPAC metil 2-hidroxiacetato
SMILES COC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl glycolate
Punto de fusión 149.0°C to 151.0°C
Color Incolora
Densidad 1.1840g/mL
Punto de ebullición 52.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2COOCH3
Índice de refracción 1.4160 to 1.4180
Cantidad 100 g
Beilstein 03,236
Gravedad específica 1.184
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido