Learn More
Glicolato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453478 5 g 5 g
11463478 25 g 25 g
11473478 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17870.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El glicolato de metilo es un reactivo químico utilizado en la síntesis de taxol y rapamicina. Se utiliza en el curtido de cuero y el teñido textil. Actúa como agente aromatizante, conservante en la elaboración de alimentos, en las industrias de tratamiento de agua y como producto químico intermedio. Además, se utiliza en polímeros de emulsión, tinta y aditivo de pintura para mejorar las propiedades de flujo y aportar brillo. Desempeña un papel importante en la producción de triisopropilsililaniloxi-ácido acético metil éster utilizando imidazol como reactivo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-35-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00004667
Clave InChI GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
Nombre IUPAC metil 2-hidroxiacetato
SMILES COC(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl glycolate
Densidad 1.184
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal HOCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.417
Cantidad 5 g
Beilstein 1699571
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 98%