Learn More
Galato de metil, TRC
Código de producto. 17951615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951615 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 17951615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3115105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methylgallate
CAS 99-24-1
Fórmula molecular C8 H8 O5
Sinónimo Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, Gallic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid methyl ester, Gallincin, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Methyl gallate, NSC 363001
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,9-11H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Nombre IUPAC metil 3,4,5-trihidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 184.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0372
Cantidad 5 g