Learn More
Methyl gallate, MedChemExpress
Código de producto. 16421668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16421668 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16421668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2010
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Methyl gallate is a plant phenolic with antioxidant, anticancer, and anti-inflammatory activities. Methyl gallate also shows bacterial inhibition activity. Methyl gallate also has anti-HIV-1 and HIV-1 enzyme inhibitory activities.
Methyl gallate is a plant phenolic with antioxidant, anticancer, and anti-inflammatory activities. Methyl gallate also shows bacterial inhibition activity. Methyl gallate also has anti-HIV-1 and HIV-1 enzyme inhibitory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl gallate
CAS 99-24-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O5
Cantidad 5 g
Sinónimo Gallincin NSC 363001
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (543.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 184.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death