Learn More
Fucopiranósido de metil (mezcla alfa y beta), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Fucopyranoside (alpha,beta mixture) |
| CAS | 65310-00-1 |
| Fórmula molecular | C7H14O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methyl 6-Deoxy-galactopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O5/c1-3-4(8)5(9)6(10)7(11-2)12-3/h3-10H,1-2H3/t3-,4+,5+,6-,7?/m0/s1 |
| SMILES | COC1O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5S,6S)-2-metaxi-6-metiloxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0841 |