Learn More
Formato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formic acid-methyl ester |
| CAS | 107-31-3 |
| Fórmula molecular | C2 H4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formic acid','methyl ester, Methanoic acid methyl ester, Methyl formate, Methyl methanoate, R 611 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3 |
| SMILES | COC=O |
| Nombre IUPAC | formato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 60.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.0211 |