Learn More
Formato de metilo, TRC
Código de producto. 30473985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473985 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30473985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30539010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid-methyl ester
CAS 107-31-3
Fórmula molecular C2 H4 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Formic acid','methyl ester, Methanoic acid methyl ester, Methyl formate, Methyl methanoate, R 611
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
SMILES COC=O
Nombre IUPAC formato de metilo
Peso molecular (g/mol) 60.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.0211