Learn More
Formato de metilo-d, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Formate-d |
| CAS | 23731-38-6 |
| Fórmula molecular | C2 D H3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Formic-d acid','methyl ester (6CI','7CI','8CI','9CI), Methyl deuterioformate, Methyl Formate-d1, Methyl Formate-D, Formic-d acid methyl ester, Formic acid methyl ester-d1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D |
| SMILES | [2H]C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | deuterioformiato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 61.0581 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 61.0274 |