Learn More
Formato de metilo, 99 %, grado espectrofotométrico, Honeywell™ Riedel-de-Hëan™
Código de producto. 15632800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15632800 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15632800 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 2597051L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado espectrofotométrico, 99 %
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Formate
CAS 107-31-3
Densidad 0.974g/mL at 20°C
Temperatura de inflamación −19°C (−2.2°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H4O2
Fórmula lineal HCO2CH3
Número MDL MFCD00003291
Cantidad 1 L
Número UN UN1243
Beilstein 1734623
Sinónimo formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
Clave InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC=O
Nombre IUPAC formato de metilo
Peso molecular (g/mol) 60.05
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado Esprectrofotométrico