Learn More
Metilformato, 97 %, puede cont. hasta un 3 % de metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492538 2500 mL 2500 ml
11482538 500 mL 500 ml
11468800 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15850.0F
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 107-31-3 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Methyl formate is used as a precursor to formamide, dimethylformamide and formic acid. It is used as a blowing agent and utilized for quick-drying finishes due to its high vapor pressure. It is used as a component of azeotrope to recover expensive solvents. Further, it is used as a propellant and an intermediate for optical brighteners and hydrocyanic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el metilformato se utiliza como precursor de la formamida, la dimetilformamida y el ácido fórmico. Se utiliza como agente de soplado y se utiliza para acabados de secado rápido debido a su alta presión de vapor. Se utiliza como un componente del azeótropo para recuperar disolventes caros. Además, se utiliza como propelente y como intermedio de abrillantadores ópticos y ácido cianhídrico.
Solubilidad
miscible con agua.
Notas
incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-31-3
Fórmula molecular C2H4O2
Peso molecular (g/mol) 60.05
Número MDL MFCD00003291
Clave InChI TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo formic acid, methyl ester, methyl methanoate, methylformiat, formic acid methyl ester, formiate de methyle, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
Nombre IUPAC formato de metilo
SMILES COC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl formate
Punto de fusión -100°C
Densidad 0.972
Punto de ebullición 32°C to 33°C
Temperatura de inflamación −26°C (−14°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Notas del porcentaje del ensayo puede continuar hasta un ≈3 % de metanol
Fórmula lineal HCO2CH3
Índice de refracción 1.344
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1243
Beilstein 1734623
Índice Merck 14,6077
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido