Learn More
Metilflufenpir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Flufenpyr |
| CAS | 188489-52-3 |
| Fórmula molecular | C15H11ClF4N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-[2-Chloro-4-fluoro-5-[5-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1(6H)-pyridazinyl]phenoxy]acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClF4N2O4/c1-7-8(15(18,19)20)5-21-22(14(7)24)11-4-12(9(16)3-10(11)17)26-6-13(23)25-2/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)COc1cc(N2N=CC(=C(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-cloro-4-fluoro-5-[5-metil-6-oxo-4-(trifluorometil)piridazin-1-il]fenoxi]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 394.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.0343 |