Learn More
Metiletilcetona, MP Biomedicals
Código de producto. 11427822 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11427822 500 mL
11437822 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427822 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215554890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl ethyl ketone
Color Incolora
Densidad 0.805 to 0.807g/mL
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11