Learn More
Metiletilcetona, grado HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 15548544 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548544 4 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
1 options
Código de producto. 15548544 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 921403
Disolventes de alta pureza para su uso en separaciones analíticas y preparativas
    Para su uso en cromatografía líquida (HPLC y UHPLC) y espectrofotometría&&
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Ethyl Ketone
CAS 78-93-3
Temperatura de inflamación −9.00°C (−48.20°F)
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00011648
Cantidad 4 L
Gravedad específica 1L = 0.81kg
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
Nombre IUPAC butano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 72.11
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Grado HPLC