Learn More
Metiletilcetona, BAKER ANALYZED™ reactivo de laboratorio, J.T. Baker™
Código de producto. 10463271 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10463271 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10463271 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8052.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.69€
    59.20€ / 1 litros
    Ahorro 27.49€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
CAS 78-93-3
Acidez máx. 0,003 % (como CH3COOH)
Densidad 0,797 a 801,000 g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0,005 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo mínimo 99 %
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00011648
Agua máx. 0,2 %
Sinónimo 2-Butanone, MEK, EK 500 Additive, Butanone, Ethyl methyl ketone
Punto de ebullición 79,6 °C
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
Nombre IUPAC butano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 72.11