Learn More
Metil etanosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Ethanesulfonate |
| CAS | 1912-28-3 |
| Fórmula molecular | C3H8O3S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl Ethylsulfonate, Ethanesulfonic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-7(4,5)6-2/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | COS(CC)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | metil etanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 124.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0194 |