Learn More
Éster metílico de diclorhidrato de cetirizina, Mikromol™
Código de producto. 30050487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050487 25 mg 25 miligramos
17961486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050487 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.160025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico de diclorhidrato de cetirizina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-48-5
Nombres de analitos o componentes Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H27 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H27ClN2O3.2ClH/c1-27-21(26)17-28-16-15-24-11-13-25(14-12-24)22(18-5-3-2-4-6-18)19-7-9-20(23)10-8-19;;/h2-10,22H,11-17H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.COC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetato de metilo; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 475.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.1244 g/mol