Learn More
Eicosanoato de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334548 2 g 2 g
11324548 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042399.04
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-28-1
Fórmula molecular C21H42O2
Peso molecular (g/mol) 326.57
Número MDL MFCD00009014
Clave InChI QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
Nombre IUPAC eicosanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl eicosanoate
Punto de fusión 48°C
Color Blanco
Punto de ebullición 215°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol. Sparingly Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.56
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino