Learn More
Dodecanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434124 25 g 25 g
11424124 5 g 5 g
11444124 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12492.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Methyl dodecanoate used in production of biodiesel. It has been used in selective synthesis of the secondary amide surfactant, N-methyl lauroylethanolamide. It is also utilized as emollients, perfuming agents skin conditioning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Dodecanoato de metilo utilizado en la producción de biodiésel. Se ha utilizado en la síntesis selectiva del surfactante de amida secundario, N-metil lauroiletanolamida. También se utiliza como emolientes y aromatizantes para el acondicionamiento de la piel.
Solubilidad
Inmiscible en agua. Soluble en alcohol, glicol dipropileno.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-82-0
Fórmula molecular C13H26O2
Peso molecular (g/mol) 214.349
Número MDL MFCD00008966
Clave InChI UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
Nombre IUPAC dodecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl dodecanoate
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 0.87
Punto de ebullición 261°C to 262°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.4325
Cantidad 25 g
Beilstein 1767780
Información de solubilidad Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl dodecanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecanoic acid, methyl ester