Learn More
MetilDL-Mandelito, TRC
Código de producto. 30475806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30475806 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30475806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3174601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetate (Methyl Mandelate)
CAS 4358-87-6
Fórmula molecular C9 H10 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, methyl ester, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, methyl ester, (±)-, Mandelic acid, methyl ester, DL- (8CI), (±)-Mandelic acid methyl ester, (±)-Methyl mandelate, 2-Hydroxy-2-phenylethanoic acid methyl ester, Methyl (RS)-α-hydroxybenzeneacetate, Methyl (hydroxy)(phenyl)acetate, Methyl (±)-α-hydroxyphenylacetate, Methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, Methyl 2-hydroxy-2-phenylethanoate, Methyl DL-mandelate, Methyl mandelate, Methyl phenylglycolate, Methyl α-hydroxyphenylacetate, NSC 6539, α-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8,10H,1H3
SMILES COC(=O)C(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC metil-2-hidroxi-2-fenilacetato
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063