Learn More
Metil DL-lactato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl DL-Lactate |
| CAS | 547-64-8 |
| Fórmula molecular | C4H8O3 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 2-Hydroxypropanoic Acid Methyl Ester, Lactic Acid Methyl Ester, (±)-Methyl 2-Hydroxypropanoate, (±)-Methyl 2-Hydroxypropionate, (±)-Methyl Lactate, DL-Methyl Lactate, Methyl 2-Hydroxypropanoate, Methyl 2-Hydroxypropionate, Methyl Lactate, Methyl alpha-Hydroxypropionate, NSC 406248 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)O |
| Nombre IUPAC | metil 2-hidroxipropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |