Learn More
Metil DL-lactato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10196793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10196793 5 g 5 g
10209410 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10196793 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414480050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-64-8 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-64-8
Número MDL MFCD00066367
Clave InChI LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl lactate, dl-methyl lactate, methyl dl-lactate, lactic acid methyl ester, methyl 2-hydroxypropionate, lactic acid, methyl ester, +--methyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl alpha-hydroxypropionate, methyl-lactate
PubChem CID 11040
ChEBI CHEBI:83221
Nombre IUPAC metil 2-hidroxipropanoato
SMILES CC(C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl DL-lactate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 35°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H8O3
Fórmula lineal CH3CH(OH)COOCH3
Índice de refracción 1.4120 to 1.414
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6166
Gravedad específica 1.09
Rotación específica -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Información de solubilidad Solubility in water: miscible,hydrolyses. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with most common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 104.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl DL-lactate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.