Learn More
DL-2-isotiocianatocaproato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl DL-2-Isothiocyanatocaproate |
| CAS | 206761-73-1 |
| Fórmula molecular | C8H13NO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Isothiocyanatohexanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2S/c1-3-4-5-7(9-6-12)8(10)11-2/h7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(N=C=S)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-isotiocianatohexanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0667 |