Learn More
Metil DL-2-bromopropionato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702221 100 g Frasco de vidrio 100 g
10397300 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173391000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5445-17-0 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5445-17-0
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167
Número MDL MFCD00000143
Clave InChI ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95576
Nombre IUPAC metil 2-bromopropanoato
SMILES CC(C(=O)OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl DL-2-bromopropionate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4970g/mL
Punto de ebullición 143.0°C to 145.0°C (19.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 51°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(Br)CO2CH3
Índice de refracción 1.4509 to 1.4530
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 253
Gravedad específica 1.497
Sinónimo methyl 2-bromopropionate, propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromopropionic acid methyl ester, methyl dl-2-bromopropionate, methyl2-bromopropionate, methyl alpha-bromopropionate, methyl .alpha.-bromopropionate, methyl-2-bromopropanoate, methyl 2-bromo-propionate, propionic acid, 2-bromo-, methyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido