Learn More
Metil Dl-2-(1-Boc-Piperidina-4-Yl)-Beta-Glicinato, TRC
Código de producto. 30475903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475903 50 mg 50 miligramos
30471433 100 mg 100 miligramos
30474263 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31550550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362703-57-9
Fórmula molecular C13H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 272.34
Sinónimo Methyl 4-Amino-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-4-piperidineacetate, tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
Nombre IUPAC tert-butil 4-amino-4-(2-metaxi-2-oxoetil)piperidina-1-carboxilato
SMILES COC(=O)CC1(N)CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Dl-2-(1-Boc-Piperidin-4-Yl)-beta-Glycinate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-7-5-13(14,6-8-15)9-10(16)18-4/h5-9,14H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1736