Learn More
Disulfuro de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10750671 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10113673 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10235930 250 g Frasco de vidrio 250 g
10276523 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10750671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165590010
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-92-0
Fórmula molecular C2H6S2
Peso molecular (g/mol) 94.19
Número MDL MFCD00008561
Clave InChI WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
Nombre IUPAC (metildisulfanil)metano
SMILES CSSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl disulfide
Punto de fusión -85.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0625g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. (Methylmercaptan content) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2S2
Índice de refracción 1.5243 to 1.5263
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, 291
Fieser 05,246; 06,217; 08,189
Gravedad específica 1.0625
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,ethyl alcohol,ccl4,benzene
Viscosidad 0.620 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido