Learn More
Disulfuro de metilo, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10790550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10790550 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10790550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430821000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.75€
    20.65€ / 100 ml
    Ahorro 3.10€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl disulfide
CAS 624-92-0
Punto de fusión -85.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0625g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 110.0°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Methylmercaptan content (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C2H6S2
Fórmula lineal (CH3)2S2
Índice de refracción 1.5243 to 1.5263
Número MDL MFCD00008561
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.0625
Sinónimo dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,ethyl alcohol,ccl4,benzene
Clave InChI WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSSC
Nombre IUPAC (metildisulfanil)metano
Peso molecular (g/mol) 94.19
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
Viscosidad 0.620 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.