Learn More
Methyl diphenylphosphinite, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10468900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10468900 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10468900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl diphenylphosphinite
Nombre de nota 99%
CAS 4020-99-9
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 149.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C13H13OP
Fórmula lineal (C6H5)2POCH3
Índice de refracción 1.6045 to 1.6065
Número MDL MFCD00048025
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.07
Sinónimo methoxydiphenylphosphine, methyl diphenylphosphinite, diphenylphosphinous acid methyl ester, phosphinous acid, diphenyl-, methyl ester, methoxy diphenyl phosphane, pubchem6470, acmc-209jbw, diphenyl methoxy phosphine
Clave InChI OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC methyl diphenylphosphinite
Peso molecular (g/mol) 216.22
PubChem CID 77636
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl diphenylphosphinite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.