Learn More
Difenilfosfinita de metilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478800 1 g 1 g
11404603 25 g 25 g
11414603 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478800 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11555.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4020-99-9 | C13H13OP | 216.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4020-99-9
Fórmula molecular C13H13OP
Peso molecular (g/mol) 216.22
Número MDL MFCD00048025
Clave InChI OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxydiphenylphosphine, methyl diphenylphosphinite, diphenylphosphinous acid methyl ester, phosphinous acid, diphenyl-, methyl ester, methoxy diphenyl phosphane, pubchem6470, acmc-209jbw, diphenyl methoxy phosphine
PubChem CID 77636
Nombre IUPAC metoxi(difenil)fosfano
SMILES COP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl diphenylphosphinite
Densidad 1.078
Punto de ebullición 148°C to 150°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.604
Cantidad 1 g
Beilstein 1640480
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.22
Porcentaje de pureza ≥98%