Learn More
Dimetilditiocarbamato de metilo, TRC
Código de producto. 30469405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30469405 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30469405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM492500500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate
CAS 3735-92-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C4 H9 N S2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Carbamic acid, dimethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, dimethyl-, methyl ester (9CI), Cystogon, Forbiat, Methyl N,N-dimethylcarbamodithioate, Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate, Methyl dimethyldithiocarbamate, N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate, NSC 40176, S-Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NS2/c1-5(2)4(6)7-3/h1-3H3
SMILES CSC(=S)N(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamoditioato de metilo
Peso molecular (g/mol) 135.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0176
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.