Learn More
Dimetilditiocarbamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate |
| CAS | 3735-92-0 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C4 H9 N S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Carbamic acid, dimethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, dimethyl-, methyl ester (9CI), Cystogon, Forbiat, Methyl N,N-dimethylcarbamodithioate, Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate, Methyl dimethyldithiocarbamate, N,N-Dimethyl-S-methyldithiocarbamate, NSC 40176, S-Methyl N,N-dimethyldithiocarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NS2/c1-5(2)4(6)7-3/h1-3H3 |
| SMILES | CSC(=S)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamoditioato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 135.25 |
| Mostrar más |