Learn More
Dimetilbencenoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Dimethylbenzeneacetate |
| CAS | 57625-74-8 |
| Fórmula molecular | C11H14O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-phenylpropanoic Acid Methyl Ester, 2-Methyl-2-phenylpropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-dimethyl-2-phenylacetate, Methyl 2-Methyl-2-phenylpropanoate, Methyl 2-Methyl-2-phenylpropionate, Methyl alpha,alpha-Dimethylphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-2-fenilpropanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0994 |