Learn More
Dimetoxiacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30482411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482411 10 g 10 g
30476128 100 g 100 g
30473192 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30286010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-91-8
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Sinónimo 2,2-Dimethoxy-acetic Acid Methyl Ester, Dimethoxy-acetic Acid Methyl Ester, Glyoxylic Acid Methyl Ester 2-(Dimethyl acetal), Glyoxylic Acid Methyl Ester Dimethyl Acetal, 2,2-Dimethoxyacetic Acid Methyl Ester, Dimethoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Dimethoxyacetate, Methyl Glyoxylate Dimethyl Acetal, NSC 27791
Nombre IUPAC metil 2,2-dimetoxiacetato
SMILES COC(OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Dimethoxyacetate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O4/c1-7-4(6)5(8-2)9-3/h5H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0579