Learn More
Metil dimetoxiacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10605691 25 g 25 g
10138512 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10605691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 414180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-91-8 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-91-8
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00008484
Clave InChI NZTCVGHPDWAALP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl dimethoxyacetate, acetic acid, dimethoxy-, methyl ester, dimethoxyacetic acid methyl ester, glyoxylic acid methyl ester dimethyl acetal, acetic acid, 2,2-dimethoxy-, methyl ester, glyoxylic acid, methyl ester, 2-dimethyl acetal, zlchem 519, acmc-209r3k, ksc490c4f, methyl 2,2-dimethoxyethanoate
PubChem CID 66647
Nombre IUPAC metil 2,2-dimetoxiacetato
SMILES COC(C(=O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl dimethoxyacetate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 160°C to 163°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2CHCOOCH3
Índice de refracción 1.4040 to 1.406
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido