Learn More
Metil dimetoxiacetato, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl dimethoxyacetate |
| Densidad | 1.098 |
| Punto de ebullición | 160°C to 163°C |
| Temperatura de inflamación | 63°C (145°F) |
| Índice de refracción | 1.405 |
| Cantidad | 10 g |
| Beilstein | 1757582 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |