Learn More
Difluoroacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475816 5 g 5 g
11465816 1 g 1 g
11485816 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22197.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 433-53-4 | C3H4F2O2 | 110.06 g/mol
A methyl difluoroacetate (MFA)-based LiPF6 solution was applied as an electrolyte to improve the thermal stability of Li-ion batteries. Methyl difluoroacetate is used in the inhibition of corrosion of aluminum cathode current collector for lithium ion cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplicó una solución de LiPF6 a base de difluoroacetato de metilo (MFA) como electrolito para mejorar la estabilidad térmica de las baterías de iones de litio. El difluoroacetato de metilo se utiliza en la inhibición de la corrosión del colector de corriente catódica de aluminio para células de iones de litio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433-53-4
Fórmula molecular C3H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 110.06
Número MDL MFCD00039276
Clave InChI CSSYKHYGURSRAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl difluoroacetate, methyl2,2-difluoroacetate, difluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, difluoro-, methyl ester, methyldifluoroacetate, methyl difluoroacetate #, acmc-209ju0, methyl 2,2-difluoroethanoate
PubChem CID 79012
Nombre IUPAC 2,2-difluoroacetato de metilo
SMILES COC(=O)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl difluoroacetate
Densidad 1.272
Punto de ebullición 86°C to 87°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.335
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Beilstein 1747534
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.06
Porcentaje de pureza 99%