Learn More
Dietilfosfonoacetato de metilo, TRC
Código de producto. 30478437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478437 1 g 1 g
30477695 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3017031G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Fórmula molecular C7H15O5P
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Nombre IUPAC metil 2-dietoxifosforilacetato
Peso molecular (g/mol) 210.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0657