Learn More
Dietilfosfonoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Diethylphosphonoacetate |
| CAS | 1067-74-9 |
| Fórmula molecular | C7H15O5P |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC |
| Nombre IUPAC | metil 2-dietoxifosforilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 210.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0657 |