Learn More
Dietilfosfonoacetato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493374 500 g 500 g
11473374 25 g 25 g
11483374 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493374 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10644.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1067-74-9 | C7H15O5P | 210.166 g/mol
Methyl diethylphosphonoacetate is used as a reagent in the preparation of allylic fluorides compounds and in regioselective Diels-Alder reactions. It also serves as a reactant in the preparation of substituted thiophenes and furans, which finds application in type 2 diabetes treatment. Further, it acts as a precursor in the synthesis of pyridone alkaloids and immunosuppressive cyclopentanediol derivatives. In addition to this, it is utilized in the modification of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dietilfosfonoacetato de metilo se utiliza como reactivo en la preparación de compuestos de fluoruros alílicos y en reacciones Diels-Alder regioselectivas. También sirve como reactante en la preparación de tiofenos y furanos sustituidos, lo que encuentra aplicación en el tipo 2 de tratamiento de la diabetes. Además, actúa como precursor en la síntesis de alcaloides piridona y derivados inmunosupresores de ciclopentanodiol. Además, se utiliza en la modificación de los inhibidores de la proteasa del serotipo A de la neurotoxina botulínica.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1067-74-9
Fórmula molecular C7H15O5P
Peso molecular (g/mol) 210.166
Número MDL MFCD00009081
Clave InChI CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
PubChem CID 66113
Nombre IUPAC metil 2-dietoxifosforilacetato
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl diethylphosphonoacetate
Densidad 1.145
Punto de ebullición 126°C to 128°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 500 g
Beilstein 1782397
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.17
Porcentaje de pureza 97%