Learn More
Metildiditiocarbamato de metil, TRC
Código de producto. 30009755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009755 250 mg 250 miligramos
30005292 50 mg 50 miligramos
30011278 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM301700250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 686-07-7
Fórmula molecular C6 H13 N S2
Peso molecular (g/mol) 163.3
Sinónimo Carbamic acid, diethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, methyl ester (9CI), Diethyldithiocarbamate methyl ester, Methyl N,N-diethylcarbamodithioate, Methyl N,N-diethyldithiocarbamate, Methyl diethyldithiocarbamate, NSC 133269
Nombre IUPAC metilcarbamodioato de metil N,N-dietilcarbamodioato
SMILES CCN(CC)C(=S)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Diethyldithiocarbamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0489
Porcentaje de pureza >95%