Learn More
Dietilditiocarbamato de metilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Diethyldithiocarbamate-d3 |
| CAS | 1246816-30-7 |
| Fórmula molecular | C6H10D3NS2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethylcarbamodithioic Acid Methyl-d3 Ester, Diethyldithiocarbamic Acid Methyl-d3 Ester, Diethyldithiocarbamate Methyl-d3 Ester, NSC 133269-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | S=C(SC([2H])([2H])[2H])N(CC)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 166.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0678 |